Läs mer
3M™ WP96 Series Ansiktsskydd, Polykarbonat, Klar, 10 st/fodral
Produktkod. 15739067 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek: 230 x 370 mm
Produktkod.
15739067 Storlek: 230 x 370 mm
1 options
Produktkod. 15739067 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100016704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1790.00 SEK
    1268.76 SEK / Paket med 10
    Save 521.24 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
3M™ WP96 Series Faceshield är vår högt slagtåliga, klara polykarbonat ansiktsskärm designad för att passa 3M™ Hårda hattar. Den kan användas med H8 Headgear lätt bytessystem för ansiktsskydd.
  • Ger skydd mot höghastighetspartiklar (120m/s)
  • Ansiktsskydd i klar polykarbonat
  • Hög slagtålighet
  • Kan användas med H8 Headgear lätt byte av ansiktsskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ansiktsskydd
Storlek 230 x 370 mm
Material Polykarbonat