Läs mer
Biochrom WPA Biowave 3+ CT
Produktkod. 17101221
Inkluderar:
Specifikationer, Bluetooth, Skrivare
Spektrofotometer, Bluetooth-anslutning
Spektrofotometer, inbyggd seriell skrivare
Spektrofotometrar
Gränssnitt:
Pekskärmsskärm (färg), USB Port, PC via PVC-programvara
Pekskärmsskärm (färg), USB Port, PC via PVC-programvara, Bluetooth-anslutning
TS-skärm (färg), Bluetooth
Skrivare ingår:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17101221
Brand: Biochrom 80300757
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
WPA Biowave 3+ CT erbjuder alla möjligheter för en UV/Vis-spektrofotometer för livsvetenskaper av forskningskvalitet. Förvänta dig exceptionellt hög upplösning med 3 nm bandbredd. Den 5-tums färgpekskärmen tillåter användare att särskilja flera prover efter färg på graföverlägg och fokusera på intresseområden.
  • UV/Vis-spektrofotometer med 3 nm bandbredd
  • 5-tums färgpekskärm med zoom- och spårningsfunktioner gör det enkelt att särskilja flera prover efter färg på graföverlägg
  • Har en USB port för datainsamling
  • Förprogrammerade biovetenskapsmetoder, inklusive nukleinsyrakvantifiering (DNA, RNA och oligonukleotider), proteinanalyser och cellodlingsdensitet (OD600 ) mätningar.
  • Laddad med en meny med allmänt tillgängliga fluorescerande färgämnen för att specifikt rikta in sig på nukleinsyror och proteiner
  • Nukleinsyra skannar för renhetskontroll
  • Lågvolymkapacitet för användning med mikrovolymkyvetter
  • Välj att inkludera en inbyggd seriell skrivare, Bluetooth-anslutning eller båda
  • Lätt och stapelbar för förvaring
  • Spektrofotometer har 2 års garanti och Xenon-blixtlampan har 3 års garanti
  • IQ/OQ tillgänglig på begäran
Specifikationer
Strålens centrumhöjd 15 mm
Djup (engelska) 15,3 tum
Djup (metriskt) 390 mm
Detektortyp Twin CMOS Array
Visa Färgpekskärm
Språk Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, kinesiska, japanska
Ljuskälla Xenonblixt
Produktlinje WPA Biowave 3+ CT
Spektral bandbredd 3 nm
Typ UV-Vis-spektrofotometer
Spänning 120/240 V
Våglängdsområde 190 till 1100 nm
För användning med (applikation) UV/Vis-spektrofotometri
För användning med (utrustning) UV-kyvetter med låg volym
Höjd (engelska) 3,9 tum.
Höjd (metrisk) 100 mm
Inkluderar Spektrofotometrar
Gränssnitt Pekskärmsskärm (färg), USB Port, PC via PVC-programvara
Filtreringsgaller Platt galler
Buller ±0,005 topp till topp± 0,002 RMS
Fotometrisk linjäritet ±1,3 % eller± 0,008 A (den som är störst vid 546 nm)
Fotometriskt område -0,3 till 2,5 A, 0,3 till 199 %T
Fotometrisk repeterbarhet ±0,002 A till 0,5 A (vid 546 nm)
Skrivare ingår Nej
Form Rund
Stray Light <0.5 %T 340 nm
Våglängdsnoggrannhet ±2 nm
Våglängds repeterbarhet ±1 nm
Vikt (engelska) 6.6 lb.
Vikt (metrisk) 3 kg
Bredd (engelska) 10 tum
Bredd (metrisk) 260 mm