Läs mer
Micronova™ WrapMop™ Extension Handles and Adapters
Aluminum extension handles and adapters for Micronova Wrapmops
Brand: Micronova™ ALUMEH-18
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- For use with Micronova WrapMop series
- NovaPoly WrapMop model numbers WM612-14 and WM612-18
- MegaTex WrapMop model numbers WM62012-14 and WM62012-18
- Microfiber WrapMop model numbers WM6AA12-14 and WM6AA12-18
Specifikationer
Extension Handle | |
72 to 216 in. | |
Aluminum |
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer | Certifikatstyp | Datum | Katalognummer |
---|---|---|---|
036095-000 | Certifikat och efterlevnad | 12/01/2023 | ALUMEH-18 |
033496-000 | Certifikat och efterlevnad | 28/07/2022 | ALUMEH-18 |
031026-000 | Certifikat och efterlevnad | 07/07/2022 | ALUMEH-18 |
026514-000 | Certifikat och efterlevnad | 06/07/2021 | ALUMEH-18 |
025702-000 | Certifikat och efterlevnad | 17/05/2021 | ALUMEH-18 |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Micronova™ WrapMop™ Extension Handles and Adapters > Aluminum extension handle: 72 to 216in. (182.9 to 548.6cm)
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering