Läs mer
Microspec™ Wrappastack™ Ärmar
Produktkod. 15702145
Change view
Diameter (metrisk):
55 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
15702145 55 mm Paket med 200
15772135 90 mm Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15702145 Leverantör Microspec™ Leverantörsnummer K5
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För förvaring av tillagade petriskålar.
  • Slå professionellt in hällda tallrikar för kylförvaring eller inkubation
  • Låter upphällda tallrikar värmekrympt till hylsor för kylförvaring
  • Håller tallrikarna snyggt staplade och stadiga
  • Minskar fuktförlust
  • Rivremsa för enkel borttagning av plåtar vid behov
Specifikationer
Material Polypropen
Typ Ärm
Höjd (metrisk) 180 mm
Diameter (metrisk) 55 mm