Läs mer
Texwipe™ Inlindad bomullspinne med polystyrenhandtag
Produktkod. 31359712 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Längd (metrisk):
152 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
31359712 152 mm
1 options
Produktkod. 31359712 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX705P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20395.00 SEK
    14830.58 SEK / Paket med 10000
    Save 5564.42 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-05-2027
Spunn Cotton Bows är tillverkade av 100 % USP-klassad bomull, tryggt fastklistrade vid polystyrenhandtaget med ett vattenbaserat lim.
  • Tillverkad med högprecisionsautomatiserade processer för att säkerställa konsekvent kvalitet och exakta toleranser.
  • Ett hållbart polystyrenhandtag ger styrka och tillförlitlighet under användning.
  • Varje tops är lot-coded för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll.
  • Idealiskt för miljöprovtagning i kontrollerade miljöer.
  • Lämplig för rengöring med lösningsmedel som IPA eller aceton.
  • Effektiv för att plocka upp fina pulver och leda ytprovtagning.
Specifikationer
Längd (engelska) 5,984 tum
Produkttyp Renrumsprov
Längd (metrisk) 152 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Sterilitet Icke-steril
Typ av lim Vattenbaserat
Handtagsmaterial Polystyren
Tipsstil Rund
Spetsmaterial Bomull