Läs mer
Skiftnyckel, universal, lämplig för Acros-trummor, , Thermo Scientific™
Produktkod. 17790689 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Acros-trummor
Produktkod. För användning med (utrustning)
17790689 Acros-trummor
1 options
Produktkod. 17790689 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 473470010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Specifikationer
Färg Silver
För användning med (applikation) Öppna förseglade lock och trumtätningar
För användning med (utrustning) Acros-trummor
Material Milt stål
Mått 256 x 100 x 45 mm
Längd (metrisk) 256 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Höjd (metrisk) 45 mm
Vikt (metrisk) 1 Kg