Läs mer
Epredia™ Wright-Giemsa Stain
Produktkod. 12523697 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
32 oz.
Förpackningsstorlek:
950ml
Produktkod. 12523697
Brand: Epredia™ 89013
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Produces somewhat darker results when compared with Giemsa, particularly in the blue to magenta shades
Produces somewhat darker results compared with Giemsa, particularly in the blue to magenta shades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 32 oz.
Kokpunkt 65°C
Formatera Liquid
Typ Wright-Giemsa Stain
För användning med (applikation) Produces somewhat darker results compared with giemsa, particularly in the blue to magenta shades
Färg Purple
Smältpunkt -94°C
Förpackning Bottle