Läs mer
Epredia™ Wright-Giemsa Stain
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
32 oz.
Förpackningsstorlek:
950ml
Beskrivning
Produces somewhat darker results compared with Giemsa, particularly in the blue to magenta shades.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 32 oz. |
| Kokpunkt | 65°C |
| Formatera | Liquid |
| Typ | Wright-Giemsa Stain |
| För användning med (applikation) | Produces somewhat darker results compared with giemsa, particularly in the blue to magenta shades |
| Färg | Purple |
| Smältpunkt | -94°C |
| Förpackning | Bottle |