Läs mer
Wright's Stain
Produktkod. 11439016
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439016 100 g 100g
11429016 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439016 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17903.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68988-92-1 | C36H27Br4N3O5S+2 | 933.304 g/mol
Användbar fläck för blod och för benmärgsfilmer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68988-92-1
Molekylformel C36H27Br4N3O5S+2
Molekylvikt (g/mol) 933.304
MDL-nummer MFCD00082143
InChI-nyckel AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
PubChem CID 25113599
IUPAC-namn [7-(dimetylamino)fenotiazin-3-yliden]-dimetylazanium;2-(2,4,5,7-tetrabrom-3,6-dihydroxixanten-10-ium-9-yl)bensoesyra
LEDER CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Wright's Stain
Kvantitet 100 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.