Läs mer
Wright Stain, pure, certified
Produktkod. 10637761 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10637761 25 g Glasflaska 25g
10537182 10 g Glasflaska 10g
10219393 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10637761 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 422640250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68988-92-1 | C36H27Br4N3O5S+2 | 933.304 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68988-92-1
Molekylformel C36H27Br4N3O5S+2
Molekylvikt (g/mol) 933.304
MDL-nummer MFCD00082143
InChI-nyckel AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
PubChem CID 25113599
IUPAC-namn [7-(dimetylamino)fenotiazin-3-yliden]-dimetylazanium;2-(2,4,5,7-tetrabrom-3,6-dihydroxixanten-10-ium-9-yl)bensoesyra
LEDER CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Wright Stain
Namnnotering Pure
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Infrarött spektrum Authentic
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Färg Klart
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.