Läs mer
Micronova™ SlimLine™ Cleanroom Cart System - Wringer
Produktkod. 12945971 Handla allt Micronova Produkter
Material:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12945971
Brand: Micronova™ undefined
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett slitstarkt, dubbel- eller trippelskopsystem med en elektropolerad ram i rostfritt stål, valfri vridstång och tre grip-it-hållare för enkel förvaring och utbyte av handtag och mopphuvuden. Systems levereras som standard med färgkodad, 22,7 liter (6 gal.) hinkar av polypropen.
  • Modulär, elektropolerad vagn i rostfritt stål tillgänglig i två- eller tre-skopa konfigurationer
  • När det används med tre hinkar säkerställer systemet korrekta desinficerings-, skölj- och tömningsstadier i steril och farmaceutisk bearbetning
  • Tre grip-it-hållare på baksidan av vagnen möjliggör ett enkelt utbyte och förvaring av handtag och extra mopphuvuden
  • Hinkfoder (säljs separat) skapar ogenomtränglig barriär mellan desinfektionsmedel och behållare för att säkerställa integriteten hos desinfektionsblandningen
  • Valfri vridning och trådkorg och ersättningshinkar finns separat
Specifikationer
Produkttyp Tryck ner Wringer Bar
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Rengöring av väggar, golv och tak
För användning med (utrustning) SlimLine Cart - 2 och 3 hinksystem
Höjd (engelska) 7,5 tum
Höjd (metrisk) 19.1 cm
Längd (engelska) 11 tum
Längd (metrisk) 28 cm
Bredd (engelska) 20 tum
Bredd (metrisk) 50.8 cm