Läs mer
Micronova™ BoxWringer™ String Mop Wringer
Produktkod. 13188655 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Silver
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
13188655 Silver Varje
1 options
Produktkod. 13188655 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer W9B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
En lådformad strängmoppvridare i rostfritt stål, ergonomiskt tillverkad av ett enda stycke rostfritt stål som enkelt fästs på kanten av B-7-seriens skopor på en rad skopor.
De Micronova BoxWringer™ String Mop Wringer har en enkel design som lämnar mopparna fuktiga nog för att effektivt mätta ytan samtidigt som överflödig vätska vrids ut.
  • Lätt och ergonomisk Lådformad strängmoppvridare
  • Tillverkad av ett enda stycke rostfritt stål utan rörliga delar
  • Elektropolerat rostfritt stål för hållbarhet och lång livslängd
  • Designad för användning med en rad strängmoppar
  • För användning med skoporna i B-7-serien på en rad skopsystem
  • God kemikaliebeständighet
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Pärs
Material Rostfritt stål (304), elektropolerat
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring
Färg Silver
Mått 26,7 x 24,1 x 10,78 cm (10,5 x 9,5 x 4,25 tum)
För användning med (applikation) Rengöring av väggar, golv och tak
Höjd (engelska) 4,25 tum
Höjd (metrisk) 10.78 cm
Längd (engelska) 10,5 tum
Längd (metrisk) 26.7 cm
Bredd (engelska) 9,5 tum
Bredd (metrisk) 24.1 cm