Description
Indeholder
Två 4-positions sidoarmsenhet
- Justerbar 0-15°blandningsvinkel
- Justerbara sidoarmsklämmor kan rymma upp till 8 kolvar (500 ml eller mindre)
- Lastkapacitet på upp till 10 lbs. med överbelastningsskydd
- Inkluderar två 4-positions sidoarmsenhet
- Kylrumskompatibel (5-25°C)
Tekniske data
Tekniske data
| Bärande kapacitet (metrisk) | 4.5 kg |
| Lutningsvinkel | 0 till 15° |
| Hastighetsintervall | 400 varv/min |
| Elektriska krav | 230 V, Pluggtyp: EU, UK, CN |
| Temperaturområde (metriskt) | 5 °C till 25 °C (kompatibel med kylrum) |
| Håller | 8 x 500 ml/mindre kolvar |
| Bärande kapacitet (engelska) | 10 lb. |
| Mått (L x B x H) | 390 x 320 x 300 mm |
| Beskrivning | Ingen displayen |
| Visa | Ingen displayen |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?