Läs mer
Fisherbrand™ Skakapparater, handledsrörelse
Produktkod. p-6714010 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Timerintervall:
0 min. till 99:59 timmar.
Ingen timer
Hastighetsintervall:
400 varv/min
50 till 450 rpm
Visa:
Ingen displayen
LED display
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Timerintervall Hastighetsintervall Visa Förpackningsstorlek
15534070 Ingen timer 400 varv/min Ingen displayen Varje
15544070 0 min. till 99:59 timmar. 50 till 450 rpm LED display Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15534070
Innehåller
Två 4-positions sidoarmsenhet
Designad för att simulera den mänskliga handledens rörelse fram och tillbaka
  • Justerbar 0-15°blandningsvinkel
  • Justerbara sidoarmsklämmor kan rymma upp till 8 kolvar (500 ml eller mindre)
  • Lastkapacitet på upp till 10 lbs. med överbelastningsskydd
  • Inkluderar två 4-positions sidoarmsenhet
  • Kylrumskompatibel (5-25°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 4.5 kg
Lutningsvinkel 0 till 15°
Hastighetsintervall 400 varv/min
Elektriska krav 230 V, Pluggtyp: EU, UK, CN
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 25 °C (kompatibel med kylrum)
Håller 8 x 500 ml/mindre kolvar
Bärande kapacitet (engelska) 10 lb.
Mått (L x B x H) 390 x 320 x 300 mm
Beskrivning Ingen displayen
Visa Ingen displayen
Inkluderar Två 4-positions sidoarmsenhet
Antal positioner 8
Timerintervall Ingen timer