Läs mer
Brady™ Write-On™ Anpassade Pipemarkers På Kort
Dessa praktiska Write-On™ Anpassade rörmarkörer gör att du snabbt kan identifiera dina rör.
Brand: Brady™ 225356
103.61 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Färgerna överensstämmer med BS1710.
Specifikationer
DIN VDE 0472 del 815, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC | |
Permanent akryl, Permanent, Tryckkänslig | |
Glans | |
Polyester | |
Rör- och ventilmärkning | |
10 markörer/kort | |
-40 °F till +230 °F | |
0,0039 tum. | |
75 x 75 mm | |
2,95 tum. | |
2,95 tum. | |
0,63 tum. |
Påskrivna rörmarkörer på kortet | |
Grå | |
Kort | |
Rörmarkör | |
10 | |
10 Pk. | |
-40 °C till +110 °C | |
0.099 mm | |
75 x 75 x 16 mm | |
75 mm | |
75 mm | |
16 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Brady™ Write-On™ Anpassade Pipemarkers På Kort > Write-On™ Rörmarkörer; Färg: Grå
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering