Läs mer
Brady™ Write-On™ Anpassade Pipemarkers På Kort
Produktkod. 12797906 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Blått
Brun
Grå
Gult
Klart
Lila
Ockra
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12797906 Svart Paket med 10
12767906 Blått Paket med 10
12707916 Brun Paket med 10
12777906 Klart Paket med 10
12717916 Grå Paket med 10
12727916 Ockra Paket med 10
12787906 Rött Paket med 10
12737916 Lila Paket med 10
12747916 Gult Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12797906 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 225354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00 SEK
    105.64 SEK / Paket med 10
    Save 1.36 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Dessa praktiska Write-On™ Anpassade rörmarkörer gör att du snabbt kan identifiera dina rör.
  • Färgerna överensstämmer med BS1710.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN VDE 0472 del 815, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC
Beskrivning Påskrivna rörmarkörer på kortet
Typ av lim Permanent akryl, Permanent, Tryckkänslig
Färg Svart
Avsluta Glans
Formatera Kort
Material Polyester
Produkttyp Rörmarkör
För användning med (applikation) Rör- och ventilmärkning
Etiketter per ark 10
Antal per förpackning 10 markörer/kort
Kvantitet 10 Pk.
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0039 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.099 mm
Mått (L x B) 75 x 75 mm
Mått (L x B x H) 75 x 75 x 16 mm
Längd (engelska) 2,95 tum.
Längd (metrisk) 75 mm
Bredd (engelska) 2,95 tum.
Bredd (metrisk) 75 mm
Höjd (engelska) 0,63 tum.
Höjd (metrisk) 16 mm