Läs mer
Bel-Art™ Write-On™ Pappersetikettband
Produktkod. 13455226 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Orange
Rött
Vitt
Mått (LxB):
13,7 m x 19 mm
13,7 m x 25,4 mm
36,4 m x 1,9 cm
36,4 mx 12,7 mm
36,4 mx 19 mm
36,4 mx 25,4 mm
54,6 m x 12,7 mm
54,6 m x 19 mm
Diameter (engelska):
1 tum
3 tum
Produktkod. 13455226
Brand: Bel-Art™ F134800075
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd penna, kulspetspenna eller bläckmarkör för att skapa etiketter som förblir läsbara under de mest krävande laboratorieförhållanden. Pappersetikettband motstår fukt och de flesta lösningsmedel och är utmärkta för användning i lågtemperaturapplikationer.
  • Fäster på alla rena ytor, inklusive PTFE-fluorpolymerhartsbelagda material
  • Skalar av utan att lämna en klibbig rest
  • Penna, kulspetspenna eller bläckmarkör förblir läsbar under de mest krävande laboratorieförhållanden
  • Färgat papper med gummihartslim motstår fukt och de flesta lösningsmedel
  • Tål en maximal temperatur på °157 C (°315 F) i 30 minuter eller °80 C (°176 F) i 24 timmar; kan användas ner till -80 C (-°112 °F)
  • Tål en ångautoklavcykel vid 121 °C (250 °F) och gammastrålning mellan 13,0 och 45,0 kGy
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Gummi, Harts
Beläggning None
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Matt vit
Formatera Rulla
Material papper
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Ultrareflekterande bokstavsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För användning i lågtemperaturapplikationer
Kvantitet 4/Pk.
Mått (LxB) 13,7 m x 19 mm
Längd (engelska) 15 yd.
Längd (metrisk) 13.7 m
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 19 mm
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 2.54 cm