Läs mer
Bel-Art™ Write-On™ Pappersetikettband
Produktkod. 13465236
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Orange
Rött
Vitt
Mått (L x B):
13,7 m x 19 mm
13,7 m x 25,4 mm
36,4 m x 1,9 cm
36,4 mx 12,7 mm
36,4 mx 19 mm
36,4 mx 25,4 mm
54,6 m x 12,7 mm
54,6 m x 19 mm
Diameter (engelska):
1 tum
3 tum
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Diameter (engelska)
13465236 Blått 36,4 mx 12,7 mm 3 tum
16335118 Orange 36,4 mx 25,4 mm 3 tum
13455236 Orange 36,4 mx 12,7 mm 3 tum
13405246 Blått 36,4 mx 19 mm 3 tum
13435236 Rött 36,4 mx 12,7 mm 3 tum
13495236 Gult 36,4 mx 19 mm 3 tum
13455226 Vitt 13,7 m x 19 mm 1 tum
13475246 Blått 36,4 mx 25,4 mm 3 tum
13415246 Klart 36,4 mx 19 mm 3 tum
13474166 Vitt 36,4 mx 12,7 mm 3 tum
10045180 Vitt 54,6 m x 19 mm 3 tum
13425246 Orange 36,4 mx 19 mm 3 tum
13475236 Vitt 36,4 mx 19 mm 3 tum
13405236 Vitt 13,7 m x 25,4 mm 1 tum
13435246 Vitt 36,4 mx 25,4 mm 3 tum
13445246 Rött 36,4 mx 25,4 mm 3 tum
13465246 Klart 36,4 mx 25,4 mm 3 tum
13485236 Rött 36,4 mx 19 mm 3 tum
15196324 Diverse 36,4 m x 1,9 cm 3 tum
13485246 Orange 36,4 mx 25,4 mm 3 tum
13495246 Vitt 54,6 m x 12,7 mm 3 tum
13434720 Gult 36,4 mx 12,7 mm 3 tum
13455246 Gult 36,4 mx 25,4 mm 3 tum
13445236 Klart 36,4 mx 12,7 mm 3 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 13465236 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F134870050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.00 SEK
    776.14 SEK / Paket med 6
    Save 110.86 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd penna, kulspetspenna eller bläckmarkör för att skapa etiketter som förblir läsbara under de mest krävande laboratorieförhållanden. Pappersetikettband motstår fukt och de flesta lösningsmedel och är utmärkta för användning i lågtemperaturapplikationer.
  • Fäster på alla rena ytor, inklusive PTFE-fluorpolymerhartsbelagda material
  • Skalar av utan att lämna en klibbig rest
  • Penna, kulspetspenna eller bläckmarkör förblir läsbar under de mest krävande laboratorieförhållanden
  • Färgat papper med gummihartslim motstår fukt och de flesta lösningsmedel
  • Tål en maximal temperatur på °157 C (°315 F) i 30 minuter eller °80 C (°176 F) i 24 timmar; kan användas ner till -80 C (-°112 °F)
  • Tål en ångautoklavcykel vid 121 °C (250 °F) och gammastrålning mellan 13,0 och 45,0 kGy
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Gummi, Harts
Beläggning Hold (Håll)
Färg Blått
Visa Blank
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material papper
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Ultrareflekterande bokstavsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För användning i lågtemperaturapplikationer
Kvantitet 6/Pk.
Mått (L x B) 36,4 mx 12,7 mm
Längd (engelska) 40 yd.
Längd (metrisk) 36.5 m
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 mm
Diameter (engelska) 3 tum
Diameter (metrisk) 7.62 cm