Läs mer
Bel-Art™ Write-On™ Pappersetikettband
Beschreibung
Använd penna, kulspetspenna eller bläckmarkör för att skapa etiketter som förblir läsbara under de mest krävande laboratorieförhållanden. Pappersetikettband motstår fukt och de flesta lösningsmedel och är utmärkta för användning i lågtemperaturapplikationer.
- Fäster på alla rena ytor, inklusive PTFE-fluorpolymerhartsbelagda material
- Skalar av utan att lämna en klibbig rest
- Penna, kulspetspenna eller bläckmarkör förblir läsbar under de mest krävande laboratorieförhållanden
- Färgat papper med gummihartslim motstår fukt och de flesta lösningsmedel
- Tål en maximal temperatur på °157 C (°315 F) i 30 minuter eller °80 C (°176 F) i 24 timmar; kan användas ner till -80 C (-°112 °F)
- Tål en ångautoklavcykel vid 121 °C (250 °F) och gammastrålning mellan 13,0 och 45,0 kGy
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Typ av lim | Gummi, Harts |
| Beläggning | None |
| Färg | Orange |
| Visa | Blank |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Rulla |
| Material | papper |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Bläckstråle |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?