Läs mer
Cole Parmer™ Write-On Tejpa
Produktkod. 15366155 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Färg:
Diverse
Vitt
Bredd (engelska):
0,5 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bredd (engelska) Förpackningsstorlek
15366155 Diverse 0,5 tum Paket med 24
15719404 Vitt 0,5 tum Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15366155 Leverantör Cole Parmer™ Leverantörsnummer 0653028
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att märka/identifiera laboratorieartiklar/produkter.
  • Identifiera dig med skrift och färg.
  • Slitstark tejp är vattentät och olje- och syrabeständig.
  • Kan användas med penna, penna eller permanent markör.
  • Temperaturbeständig.
Specifikationer
Färg Diverse
Antal per förpackning 24/Pk.
Kvantitet 24/Pk.
Temperaturområde (metriskt) -23 °C till +121 °C
Mått (L x B) 14 yd. x 0,5 tum
Längd (engelska) 14 yd.
Bredd (engelska) 0,5 tum