Läs mer
Cole Parmer™ Write-On Tejpa
Produktkod. 15719404 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Färg:
Diverse
Vitt
Bredd (engelska):
0,5 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bredd (engelska) Förpackningsstorlek
15719404 Vitt 0,5 tum Paket med 6
15366155 Diverse 0,5 tum Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15719404 Leverantör Cole Parmer™ Leverantörsnummer 0653021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.00 SEK
    194.29 SEK / Paket med 6
    Save 462.71 SEK
    70% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Används för att märka/identifiera laboratorieartiklar/produkter.
  • Identifiera dig med skrift och färg.
  • Slitstark tejp är vattentät och olje- och syrabeständig.
  • Kan användas med penna, penna eller permanent markör.
  • Temperaturbeständig.
Specifikationer
Färg Vitt
Antal per förpackning 6/Pk.
Kvantitet 6/Pk.
Temperaturområde (metriskt) -23 °C till +121 °C
Mått (L x B) 14 yd. x 0,5 tum
Längd (engelska) 14 yd.
Bredd (engelska) 0,5 tum