Läs mer
Cole Parmer™ Write-On Tejpa
Produktkod. p-7161078 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Färg:
Diverse
Vitt
Bredd (engelska):
0,5 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 6
Produktkod. 15719404
Brand: Cole Parmer™ 0653021
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att märka/identifiera laboratorieartiklar/produkter.
  • Identifiera dig med skrift och färg.
  • Slitstark tejp är vattentät och olje- och syrabeständig.
  • Kan användas med penna, penna eller permanent markör.
  • Temperaturbeständig.
Specifikationer
Färg Vitt
Antal per förpackning 6/Pk.
Kvantitet 6/Pk.
Temperaturområde (metriskt) -23 °C till +121 °C
Mått (LxB) 14 yd. x 0,5 tum.
Längd (engelska) 14 yd.
Bredd (engelska) 0,5 tum