Läs mer
WS-12, MedChemExpress
Produktkod. 16454198
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16454198 10 mg
16426917 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16454198 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108449
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress WS-12 (AR-15512) is an agonist of TRPM8 with an EC50 of 39 nM.
WS-12 (AR-15512) is an agonist of TRPM8 with an EC50 of 39 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material WS-12
CAS 68489-09-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H27NO2
Kvantitet 10 mg
Synonym AR-15512 AVX-012
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (69.11 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@H]1[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C1)NC2=CC=C(OC)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 289.41
Formel vikt 289.41
Procent renhet 99.94%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death