Läs mer
Tocris Bioscience™ WS 12
Beskrivning
Potent TRPM8 agonist that acts as a cooling agent (EC50 = 193 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WS 12 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 289.41 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.419 |