Läs mer
WS3, MedChemExpress
Beskrivning
WS3 is a novel proliferative molecule that promotes pancreatic β cell proliferation in rodent and human primary islets. WS3 can be used for the research of type 1 diabetes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WS3 |
| CAS | 1421227-52-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H30F3N7O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 2.2 mg/mL (3.86 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1CC1)NC2=NC=NC(OC3=CC=C(NC(NC4=CC=C(CN5CCN(C)CC5)C(C(F)(F)F)=C4)=O)C=C3)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 569.58 |
| Formel vikt | 569.58 |
| Visa mer |