Läs mer
WS6, MedChemExpress
Beskrivning
WS6 is a novel small molecule that promotes β cell proliferation in rodent and human primary islets with EC50 of 0.28 uM(R7T1 cell viability).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WS6 |
| CAS | 1421227-53-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H31F3N6O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.87 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(CN2CCN(C)CC2)C(C(F)(F)F)=C1)CC3=CC=C(OC4=NC=NC(NC(C5CC5)=O)=C4)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 568.59 |
| Formel vikt | 568.59 |
| Visa mer |