Läs mer
MedChemExpress WST-8
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 83.33 mg/mL (138.54 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 10 mg/mL (16.63 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | HBV |
| Molekylvikt (g/mol) | 601.48 g/mol |
| CAS | 193149-74-5 |