Läs mer
IBA Lifesciences WT1 peptide RMFPNAPYL (HLA-A*0201)
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Recommended: -25°C to -15°C |
| Kvantitet | 1 mg |