Läs mer
WTW™ WTW™ Rektangulär kyvett
Banans längd:
10 mm
20 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Glas- och kvartskyvetterna med matt sidoyta är lämpliga för automatisk kyvettdetektering av photoLab™ filter och spektralfotometer. Vid användning av engångskyvetter krävs materialet PMMA samt en strukturerad eller matt sidoyta på grund av kyvettdetekteringen av photoLab™ fotometrar. Glas- och kvartskyvetterna har en märkning för att placera kyvetterna i fotometern i samma riktning för en ännu högre precision. Kyvetter för grumlighetsmätning kan märkas för att förhindra påverkan av glas: Detta möjliggör en högre noggrannhet, även för värden < 1 NTU.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kyvett |
| Banans längd | 50 mm |
| Form | Rektangel |