Läs mer
WYC-209, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497867
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
16497867 5 mg 5mg
16465856 100 mg -
16465148 10 mg -
16441377 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16497867 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY124136
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress WYC-209, a synthetic retinoid, is a retinoic acid receptor (RAR) agonist. WYC-209 induces apoptosis primarily via the caspase 3 pathway (IC50=0.19 μM for inmalignant murine melanoma TRCs), and has long-term effects with little toxicity.
WYC-209, a synthetic retinoid, is a retinoic acid receptor (RAR) agonist. WYC-209 induces apoptosis primarily via the caspase 3 pathway (IC50=0.19 μM for inmalignant murine melanoma TRCs), and has long-term effects with little toxicity.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material WYC-209
Fysisk form Solid
CAS 2131803-90-0
Färg Light Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H20N2O3S
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Löslighetsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (226.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(C1=CN=C(C#CC2=CC=C3C(C(C)(C)CCS3=O)=C2)N=C1)OCC
Molekylvikt (g/mol) 368.45
Formel vikt 368.45
Procent renhet 99.64%
Kvalitet Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.