missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

WYC-209, MedChemExpress

Produktkod. p-200099592
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16497867

Brand: Medchem Express HY124136

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress WYC-209, a synthetic retinoid, is a retinoic acid receptor (RAR) agonist. WYC-209 induces apoptosis primarily via the caspase 3 pathway (IC50=0.19 μM for inmalignant murine melanoma TRCs), and has long-term effects with little toxicity.

WYC-209, a synthetic retinoid, is a retinoic acid receptor (RAR) agonist. WYC-209 induces apoptosis primarily via the caspase 3 pathway (IC50=0.19 μM for inmalignant murine melanoma TRCs), and has long-term effects with little toxicity.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material WYC-209
Fysisk form Solid
CAS 2131803-90-0
Färg Light Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H20N2O3S
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Löslighetsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (226.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(C1=CN=C(C#CC2=CC=C3C(C(C)(C)CCS3=O)=C2)N=C1)OCC
Molekylvikt (g/mol) 368.45
Formel vikt 368.45
Procent renhet 99.64%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.