Läs mer
WYE-132, MedChemExpress
Beskrivning
WYE-132 (WYE-125132) is a highly potent, ATP-competitive, and specific mTOR kinase inhibitor (IC50: 0.19±0.07 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WYE-132 |
| CAS | 1144068-46-1 |
| Färg | Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H33N7O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | WYE-125132 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (48.11 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(C2=NC(N3CC4CCC(C3)O4)=C5C(N(N=C5)C6CCC7(CC6)OCCO7)=N2)C=C1)NC |
| Molekylvikt (g/mol) | 519.6 |
| Visa mer |