Läs mer
WYE-354, MedChemExpress
Descripción
WYE-354 is an ATP-competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 5 nM. WYE-354 also inhibits PI3Kα and PI3Kγ with IC50s of 1.89 μM and 7.37 μM, respectively. WYE-354 inhibits both mTORC1 and mTORC2. WYE-354 induces autophagy activation in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | WYE-354 |
| CAS | 1062169-56-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H29N7O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6.67 mg/mL (13.46 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COC(NC1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(C(N4CCOCC4)=N2)C=NN3C5CCN(CC5)C(OC)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 495.53 |
| Formel vikt | 495.53 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?