Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ Rengöringsdukar
Färg:
Blått
Klart
Mått (L x B):
41,8 x 22,1 cm (16,5 x 8,7 tum)
41,8 x 24,7 cm (16,5 x 9,7 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Levereras i 6 påsar x 50 ark = 300 ark
- Dukar kan sköljas och återanvändas.
- HydroKnit™ teknologi ger hög absorbans, styrka och hållbarhet (våt eller torr).
- Tål de flesta lösningsmedel, minskar rester, möjliggör snabb rengöring och hjälper till att minska kostnaderna.
- Idealisk för hygienisk rengöring i toaletter, kliniker och patientutrymmen, kök och livsmedelsbearbetningsområden; hjälpa till att minska korskontaminering genom att använda färgkodning.
- Insvept i en stänksäker, vattenavvisande polybag, för omedelbar tillgång till hygieniskt skyddade torkare i arbetsområdet.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsduk |
| Längd (engelska) | 41 cm |
| Längd (metrisk) | 25.1 cm |
| Bredd (engelska) | 13,2 tum |
| Bredd (metrisk) | 23.1 cm |
| Material | Polypropen |
| Basvikt | 1.96 kg (4.32 lb.) |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Mått (L x B) | 41,8 x 22,1 cm (16,5 x 8,7 tum) |
| Visa mer |