Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ Rengöringsdukar
Produktkod. p-8397069
Färg:
Blått
Klart
Mått (L x B):
41,8 x 22,1 cm (16,5 x 8,7 tum)
41,8 x 24,7 cm (16,5 x 9,7 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 12579727
Brand: Kimberly-Clark™ 7441
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Torkare med upprepad användning HydroKnit™ teknologi. WypAll™ Rengöringsdukar motstår de flesta lösningsmedel, minskar rester och tillåter snabb rengöring samtidigt som de hjälper till att minska kostnaderna.
  • Levereras i 6 påsar x 50 ark = 300 ark
  • Dukar kan sköljas och återanvändas.
  • HydroKnit™ teknologi ger hög absorbans, styrka och hållbarhet (våt eller torr).
  • Tål de flesta lösningsmedel, minskar rester, möjliggör snabb rengöring och hjälper till att minska kostnaderna.
  • Idealisk för hygienisk rengöring i toaletter, kliniker och patientutrymmen, kök och livsmedelsbearbetningsområden; hjälpa till att minska korskontaminering genom att använda färgkodning.
  • Insvept i en stänksäker, vattenavvisande polybag, för omedelbar tillgång till hygieniskt skyddade torkare i arbetsområdet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsduk
Längd (engelska) 16,4 tum
Längd (metrisk) 25.1 cm
Bredd (engelska) 11,1 tum
Bredd (metrisk) 23.1 cm
Material Polypropen
Absorptionsförmåga Mycket absorberande
Basvikt 1.96 kg (4.32 lb.)
Färg Blått
Disponibel Återanvändbar
Mått (L x B) 41,8 x 24,7 cm (16,5 x 9,7 tum)
För användning med (applikation) Rengöringsändamål
Förpackningsmängd 6 påsar x 50 ark