Läs mer
Ansell ActivArmr™ 42-445 Nitrilbelagda värmebeständiga handskar
Produktkod. 12690892 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9
10
Förpackningsstorlek:
1 par
12 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12690892 10 12 par
12445130 10 1 par
15670904 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Designad för intermittent hantering av föremål upp till 400 °F (204 °C).
Produktkod. 12690892 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 42445100
I lager
Designad för intermittent hantering av föremål upp till 400 °F (204 °C).
Non-woven filtisolering och en värmebarriär i full längd designad för intermittent hantering av torra föremål upp till 400 F (°200 °C).
  • Non-woven filtisolering och en värmebarriär i full längd designad för intermittent hantering av torra föremål
  • Skyddar mot temperaturer upp till 200 °C (400 °F)
  • Tvådelad konstruktion eliminerar yttre sömmar för ökad komfort, passform och fingerfärdighet
  • Bondad nitrilbeläggning ger mekaniskt skydd mot skärsår och nötning
  • Förbättrade greppegenskaper vid hantering av våta eller oljiga ytor
  • Svettabsorberande non-woven filtfoder
  • Asbestfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Grå
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Värmetåliga handskar
Storlek 10
Stil Gunn
Temperatur (engelska) Max. 400 °F
Temperatur (metrisk) Max 200 °C
För användning med (applikation) Pressformsprutning, provning och svetsning
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Non-woven polyester
Serie 42-445
Visa mer Visa mindre
Inte en ersättning för silikathandskar.