Läs mer
Ansell ActivArmr™ 42-445 Nitrilbelagda värmebeständiga handskar
Produktkod. 15670904 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9
10
Förpackningsstorlek:
1 par
12 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15670904 9 12 par
12690892 10 12 par
12445130 10 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Designad för intermittent hantering av föremål upp till 400 °F (204 °C).
Produktkod. 15670904 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 42445090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3485.00 SEK
    2229.83 SEK / 12 par
    Save 1255.17 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Designad för intermittent hantering av föremål upp till 400 °F (204 °C).
Non-woven filtisolering och en värmebarriär i full längd designad för intermittent hantering av torra föremål upp till 400 F (°200 °C).
  • Non-woven filtisolering och en värmebarriär i full längd designad för intermittent hantering av torra föremål
  • Skyddar mot temperaturer upp till 200 °C (400 °F)
  • Tvådelad konstruktion eliminerar yttre sömmar för ökad komfort, passform och fingerfärdighet
  • Bondad nitrilbeläggning ger mekaniskt skydd mot skärsår och nötning
  • Förbättrade greppegenskaper vid hantering av våta eller oljiga ytor
  • Svettabsorberande non-woven filtfoder
  • Asbestfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Grå
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Värmetåliga handskar
Storlek 9
Stil Gunn
Temperatur (engelska) Max. 400 °F
Temperatur (metrisk) Max 200 °C
För användning med (applikation) Pressformsprutning, provning och svetsning
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Non-woven polyester
Serie 42-445
Visa mer Visa mindre
Inte en ersättning för silikathandskar.