Läs mer
Ansell ActivArmr™ 42-445 Nitrilbelagda värmebeständiga handskar
Produktkod. p-8005931 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
9
10
Förpackningsstorlek:
1 par
12 par
Designad för intermittent hantering av föremål upp till 400 °F (204 °C).
Produktkod. 12690892
Brand: Ansell 42445100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för intermittent hantering av föremål upp till 400 °F (204 °C).
Non-woven filtisolering och en värmebarriär i full längd designad för intermittent hantering av torra föremål upp till 400 F (°200 °C).
  • Non-woven filtisolering och en värmebarriär i full längd designad för intermittent hantering av torra föremål
  • Skyddar mot temperaturer upp till 200 °C (400 °F)
  • Tvådelad konstruktion eliminerar yttre sömmar för ökad komfort, passform och fingerfärdighet
  • Bondad nitrilbeläggning ger mekaniskt skydd mot skärsår och nötning
  • Förbättrade greppegenskaper vid hantering av våta eller oljiga ytor
  • Svettabsorberande non-woven filtfoder
  • Asbestfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Accelerator gratis Yes
Användningsområden Industrial
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Grå
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifik
Latexfri Yes
Material Nitrile
Produkttyp Heat-resistant Gloves
Storlek 10
Stil Gunn
Temperatur (engelska) Max. 400 °F
Temperatur (metrisk) Max 200 °C
För användning med (applikation) Pressformsprutning, provning och svetsning
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Non-woven polyester
Serie 42-445
Visa mer Visa mindre
Inte en ersättning för silikathandskar.