Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 Quarter Fold-dukar
Produktkod. 12665576
Change view
Mått (L x B):
30,5 x 31,8 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12665576 30,5 x 31,8 cm Paket med 4
1 options
Produktkod. 12665576 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 8388
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00 SEK
    507.72 SEK / Paket med 4
    Save 912.28 SEK
    64% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av HydroKnit™ teknologi. WypAll™ X80 Quarter Fold-dukar är mycket absorberande, starka och hållbara.
  • Torkare med upprepad användning HydroKnit™ teknologi
  • Levereras kvartsvikt insvept i en stänksäker, vattenavvisande polybag, vilket ger dig omedelbar tillgång till hygieniskt skyddade torkare i ditt arbetsområde
  • Mycket absorberande, stark och hållbar (våt eller torr)
  • Tål de flesta lösningsmedel, minskar rester, möjliggör snabb rengöring och hjälper till att minska kostnaderna.
  • Idealisk för tunga uppgifter i industriområden, avtorkning av maskiner och delar, rengöring av grova ytor utan att sönderfalla, torka bort fett, olja, lösningsmedel, tyngre smuts och förberedande ytor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kraftig torkare
Längd (engelska) 10,8 tum
Längd (metrisk) 33.5 cm
Bredd (engelska) 11,02 tum
Bredd (metrisk) 28.1 cm
Material Syntetisk och cellulosafiber
Absorptionsförmåga Hög
Basvikt 2.083 kg (4.592 lb.)
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Mått (L x B) 30,5 x 31,8 cm
För användning med (applikation) Kraftiga arbetsuppgifter inom industriområden
Förpackningsmängd 50 ark/påse, 4 påsar/pk. (200 totalt)