Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ X60 dukar, BRAG™ Låda
Produktkod. 12635576
Mått (L x B):
31 x 42 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12635576
Brand: Kimberly-Clark™ 6035
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Torkare med upprepad användning HydroKnit™ teknologi. WypAll™ X60 dukar, BRAG Box ger kontrollerad tillgång till hygieniskt skyddade torkare vid rengöring eller avtorkning på resande fot.
  • 1 BRAG Box = 200 våtservetter
  • Dukar kan sköljas och återanvändas
  • HydroKnit™ teknologi ger hög absorbans, styrka och hållbarhet (våt eller torr)
  • Tål de flesta lösningsmedel, minskar rester, möjliggör snabb rengöring och hjälper till att minska kostnaderna.
  • Idealisk för lätt rengöring av lim, olja, skräp, applicering av smörjmedel, thinner och lösningsmedel, rengöring av glas, precisionsrengöring av invecklade maskiner och delar, rengöring av händer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lätta torkare
Längd (engelska) 9.842 in.
Längd (metrisk) 33 cm
Bredd (engelska) 9.842 in
Bredd (metrisk) 25.4 cm
Material Non-woven Polypropylene Cellulose
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Mått (L x B) 31 x 42 cm
Förpackningsmängd 200 ark/låda