Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ Torkpapper för mat och hygien L10 Centerfeed
Färg:
Blått
Vitt
Beskrivning
- Liten och lätt att hantera
- Designad för lätt hygienavtorkning
- Idealisk för uppgifter som rengöring av matlagning och serviceytor
- Präglingsteknik ger en bra balans mellan prestanda och värde
- Designad speciellt för det bärbara enstaka arket WypAll™ Reach™ dispenser (6221), som säkerställer att rullarna förblir rena och inneslutna för att förhindra överföring av livsmedelsburna bakterier
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lätt industritorkare |
| Längd (engelska) | 11,81 tum |
| Längd (metrisk) | 45 cm |
| Bredd (engelska) | 9,9 tum. |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Material | Syntetfiber |
| Basvikt | 4,308 kg (nettoviktsväska) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 14001, ISO 9001 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |