Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Hygienavtorkningspapper Mittmatningsrulle
Beskrivning
- Idealisk för lätt, exakt upptorkning av spill, smuts och damm; polering av glas och släta ytor; monteringsavtorkning; torka matberedningsområden
- En torkare med begränsad livslängd Airflex™ basbladsteknik
- Finns i små perforerade rullar i vitt eller blått för användning i trafikerade områden
- Kan användas med ett dispenseringssystem för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska svinnet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lätt industritorkare |
| Längd (engelska) | 11,8 tum |
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Bredd (engelska) | 1 fot 1 tum |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Material | Återvunnet mjukpapper |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B) | 38 x 23,5 cm |
| För användning med (applikation) | Daglig rengöring, frekvent lätt avtorkning och små spill, är starkare än konventionella 1-lagers torkare |
| Lager | 1-ply |
| Visa mer |