Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Hygienavtorkningspapper Mittmatningsrulle
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8000656
Färg:
Blått
Mått (L x B):
38 x 23,5 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 12680533
Brand: Kimberly-Clark™ 7140
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för medelstora avtorkningsuppgifter. WypAll™ L10 Cellulose Wipes rengör snabbt utan att falla isär.
  • Idealisk för lätt, exakt upptorkning av spill, smuts och damm; polering av glas och släta ytor; monteringsavtorkning; torka matberedningsområden
  • En torkare med begränsad livslängd Airflex™ basbladsteknik
  • Finns i små perforerade rullar i vitt eller blått för användning i trafikerade områden
  • Kan användas med ett dispenseringssystem för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska svinnet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lätt industritorkare
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 1 fot 1 tum
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Färg Blått
Mått (L x B) 38 x 23,5 cm
För användning med (applikation) Daglig rengöring, frekvent lätt avtorkning och små spill, är starkare än konventionella 1-lagers torkare
Lager 1-ply