Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Extra Torkare
Produktkod. 12540147
Change view
Formatera:
Stor Centerfeed Roll
Förpackningsmängd:
1 rulle
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Formatera Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
12540147 Stor Centerfeed Roll 1 rulle 1 rulle
1 options
Produktkod. 12540147 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00 SEK
    284.06 SEK / 1 rullar
    Save 322.94 SEK
    53% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger mångsidighet och absorptionsförmåga att torka utan att sönderfalla. WypAll™ L10 Extra Wipers finns som centerfeed-rulle för användning i livliga områden.
  • 1-lagers, engångsbruk
  • Kan användas med ett dispenseringssystem för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska avfallet
  • Idealisk för medelstor avtorkning som polering av glasytor och verktyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lätta torkare
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 7.2 tum
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Absorptionsförmåga Hög
Färg Vitt
Mått (L x B) 38 x 24 cm
Formatera Stor Centerfeed Roll
För användning med (applikation) Medelstarka avtorkningsuppgifter som polering av glas, släta ytor och rengöringsverktyg.
Förpackningsmängd 1 rulle
Lager 1-ply