Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Torkpapper för mat och hygien
Produktkod. 16388338
Change view
Färg:
Blått
Vitt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
16388338 Vitt
16378338 Blått
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16388338 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7236
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för lätt hygienavtorkning och idealisk för uppgifter som rengöring av matlagning och serviceytor. Präglingstekniken för dessa pappersservetter ger en bra balans mellan prestanda och värde. Hjälp till att bryta kedjan av bakterieöverföring med WypAll™ L10 Torkpapper för mat och hygien.
  • Designad för de specifika miljöer där de kommer att användas, vilket gör att du kan utföra din avtorkningsuppgift varje gång.
  • Dessa kompakta engångspappersservetter är 1-lagers och designade för lätt avtorkning i områden som matlagning och serviceytor.
  • Den kompakta designen av detta torkpapper är designat för att vara litet, bärbart och lätt att hantera.
  • Detta format är användarvänligt och hjälper till att stödja hygienstandarder och efterlevnad samtidigt som det sparar utrymme.
  • Präglingsteknik i torkpapperet ger dessa rengöringsservetter en bra balans mellan prestanda och värde.
  • Designad för att användas en gång med rengöringsmedel eller desinfektionsmedel.
  • Dessa kemtvättservetter har testats som kompatibla för användning i spray- och torkapplicering med perättiksyra, väteperoxid och quats (kvartära ammoniumföreningar).
  • För miljöer där helt mättad avtorkning är ett krav, dessa WypAll™ torkrullar är testade som kompatibla med tvål/tvättmedel.
  • Dessa blå handduksrullar är kompatibla med vår WypAll™ dispenser för små rullar (7041).
  • Enskild arkstorlek 46 cm (L) x 24 cm (B).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torkpapper
Längd (engelska) 18,1 tum
Längd (metrisk) 48.4 cm
Bredd (engelska) 36,1 tum.
Bredd (metrisk) 36.3 cm
Material papper
Färg Vitt
Beskrivning Kompakt rulle
För användning med (utrustning) WypAll™ Dispenser för små rullar 7041
Lager 1-ply
Sterilitet Icke-steril
Gröna funktioner Återvunnen F2