Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Torkpapper för mat och hygien - Centerfeed
Produktkod. 16356158
Change view
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
16356158 Blått -
16370708 Vitt Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16356158 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1451.48 SEK
    566.93 SEK / 6 rullar
    Save 884.55 SEK
    60% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Designad för lätt hygienavtorkning och uppgifter som rengöring av matlagning och serviceytor. Präglingstekniken för dessa WypAll™ L10 mat- och hygienpappersservetter ger en bra balans mellan prestanda och värde.
  • Designad för de specifika miljöer där de kommer att användas, vilket gör att du kan utföra din avtorkningsuppgift varje gång.
  • Rollen är också designad för att vara lätt att upptäcka i föroreningskritiska miljöer.
  • Designen av dessa centrefeed-rullar syftar till att stödja portabilitet för lätt avtorkning i områden som matlagning och serviceytor.
  • Präglingsteknik i torkpapperet ger dessa rengöringsservetter en bra balans mellan prestanda och värde.
  • För att användas en gång med rengöringsmedel eller desinfektionsmedel, har dessa kemtvättservetter testats som kompatibla för användning i spray- och torkapplicering med perättiksyra, väteperoxid och quats (kvartära ammoniumföreningar).
  • För miljöer där helt mättad avtorkning är ett krav, dessa WypAll™ torkrullar är testade som kompatibla med tvål/tvättmedel.
  • Dessa avtorkningsrullar är kompatibla med de snabblastande, mångsidiga och lätta att rengöra Aquarius™ centrummatningsvals dispenseringssystem (7017)
  • WypAll™ Mat- och hygienrullar finns även i vitt (7256).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lätta torkare
Längd (engelska) 1 fot 11 tum
Längd (metrisk) 58.5 cm
Bredd (engelska) 14,8 tum
Bredd (metrisk) 39 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Färg Blått
Beskrivning Centerfeed
Mått (L x B) 38 x 19,5 cm (15 x 7,7 tum)
För användning med (utrustning) Aquarius™ Dispenseringssystem för centrummatningsrulle (7017)
Lager 1-ply
Sterilitet Icke-steril
Gröna funktioner Återvunnen F2