Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Allmänt Clean™ Service och återförsäljaravtorkningspapper - centrummatningsrulle för räckhåll PLUS™ och rulla Control™ Dispensrar
Produktkod. 30158588
Change view
Förpackningsmängd:
500 x 6 rullar (3 000 totalt)
Produktkod. Förpackningsmängd
30158588 500 x 6 rullar (3 000 totalt)
1 options
Produktkod. 30158588 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 SEK
    557.64 SEK / Paket med 6
    Save 762.36 SEK
    57% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Avtorkningspapper för service och detaljhandel ger exceptionell styrka och absorptionsförmåga för lätt avtorkning. Blå rengöringsservetter för centerfeed rullar, kompatibla med vår mest mångsidiga centerfeed dispenser, WypAll™ Nå PLUS™ , och med Aquarius™ Rulla Control™ torkarautomater.
  • Unik Airflex™ teknologin ger exceptionell styrka och absorptionsförmåga i varje torkning och den blå rullen är designad för att vara lätt att upptäcka i föroreningskritiska miljöer
  • Kan användas inuti eller utanför en dispenser för att passa dina behov
  • Detta WypAll™ blå rulle kan användas en gång med rengöringsmedel eller desinfektionsmedel
  • Testad som kompatibel för användning i spray- och torkapplicering med perättiksyra, väteperoxid och quats (kvartära ammoniumföreningar)
  • Spray- och avtorkningskompatibilitet hjälper till att säkerställa att arbetare kan torka av sina egna arbetsutrymmen, fordon, skrivbord, sittplatser och matberedningar före och efter användning
  • Spraya och torka hjälper också till att göra det möjligt för produktionsarbetare att städa / sanera enskilda arbetsstationer innan överlämnandet till nästa skift
  • För miljöer där helt mättad torkning är ett krav är dessa torkrullar testade som kompatibla med tvål/tvättmedel
  • Följ alltid tillverkarens instruktioner för utspädning, applicering och kontakttid
  • Designad för service- och detaljhandelsmiljöer. Dessa WypAll™ torkare finns även i vitt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torkpapper
Längd (engelska) 16,6 tum.
Längd (metrisk) 58.5 cm
Bredd (engelska) 1 fot 3 tum
Bredd (metrisk) 39 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Färg Blått
Förpackningsmängd 500 x 6 rullar (3 000 totalt)