Läs mer
WypAll™ WypAll™ L10 General Clean Service och Retail Torkpapper för Reach PLUS och Roll Control Dispensers
Produktkod. 17759108
Change view
Mått (L x B):
38 x 18,3 cm
Produktkod. Mått (L x B)
17759108 38 x 18,3 cm
1 options
Produktkod. 17759108 Leverantör WypAll™ Leverantörsnummer 7406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 SEK
    566.00 SEK / 6 rullar
    Save 709.00 SEK
    55% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
WypAll™ L10 Allmänt Clean™ service och detaljhandelsavtorkningspapper ger exceptionell styrka och absorbans för lätt avtorkning. Vita rengöringsservetter för centerfeed rullar, kompatibla med vår mest mångsidiga centerfeed dispenser, WypAll™ Nå PLUS™ , och med Aquarius™ Rulla Control™ torkarautomater.
Från att torka upp smuts, olja och fett till att suga upp matförberedda spill, att ha rätt torkduk till hands är avgörande för din verksamhet. Ett rent, absorberande och hållbart alternativ till pappershanddukar, trasor och butikshanddukar, WypAll™ erbjuder ett brett utbud av uppgiftsspecifika våtservetter och trasor designade för att möta dina branschbehov och öka ditt självförtroende vid varje rengöring. Generalen Clean™ sortimentet hjälper till att skapa en ren arbetsmiljö med effektiva lätta till medelstora allmänna rengöringslösningar. WypAll™ L10 Allmänt Clean™ service- och detaljhandelsrengöringsservetter är designade för att klara din avtorkningsuppgift, varje gång. Dessa torkpappersrullar är kompatibla med vår mest mångsidiga centrefeed dispenser WypAll™ Nå PLUS™ (6521). De WypAll™ Nå PLUS™ dispenser hjälper till att spara pengar och minska miljöpåverkan genom att leverera det ultimata mångsidiga dispenseringssystemet för ett ark. Erbjuder hygieniska flerpositionsväggmonteringsalternativ, WypAll™ Nå PLUS™ ger upp till 50 % mindre pappersförbrukning* , driva hållbarhet i hela din verksamhet och minska CO2-utsläppen. Dessa märkespräglade, enarks perforerade centrummatningsrullar är medelstora med hög kapacitet. Vår unika Airflex™ teknologin ger exceptionell styrka och absorptionsförmåga i varje pappersservett. De mångsidiga, vita 1-lagers rengöringspappersrullarna kan användas inuti eller utanför en dispenser för att passa dina behov. WypAll™ L10 Allmänt Clean™ service- och detaljhandelsavtorkningsrullar är också kompatibla med våra Aquarius™ Rulla Control™ väggmonterade torkarautomater i vitt (7018) och grått (7181), med befintlig röd platta. Dessa snabbmatade, lättstädade avtorkningspappersdispensrar erbjuder mer tillförlitliga dispenseringslösningar för ett ark. Kontrollerad dispensering av ett ark minskar antalet rengöringsservetter som används samtidigt som användaren bara vidrör det ark de behöver, vilket säkerställer maximal hygien och erbjuder bättre kostnadskontroll. Dessa WypAll™ papperstorkar kan användas en gång med rengöringsmedel eller desinfektionsmedel. Dessa Kimberly-Clark™ torkdukar har testats som kompatibla för användning i spray- och torkapplicering med perättiksyra, väteperoxid och quats (kvartära ammoniumföreningar). Spray- och avtorkningskompatibilitet hjälper till att säkerställa att arbetare kan torka av sina egna arbetsutrymmen, fordon, skrivbord, sittplatser och matberedningar före och efter användning. Spraya och torka hjälper också till att göra det möjligt för produktionsarbetare att städa / sanera enskilda arbetsstationer innan de lämnas till nästa skift. För miljöer där helt mättad avtorkning är ett krav, dessa WypAll™ torkrullar är testade som kompatibla med tvål/tvättmedel. Följ alltid tillverkarens instruktioner för utspädning, applicering och kontakttid. Dessa WypAll™ L10 centerfeed-rullar är designade för service- och detaljhandelsmiljöer. Dessa WypAll™ torkare finns även i blått (7407). Varje rengöringsduk mäter 38 cm (L) x 18,3 cm (B). *Resultat av Hall-testning augusti 2022.
  • Varje WypAll™ L10 Allmänt Clean™ torkpappersrulle för service och detaljhandel innehåller 500 vita, 1 lager, märkespräglade papperstorkare.
  • De mångsidiga, medelstora torkarrullarna levereras i ett centre-feed-rulleformat som kan användas inuti eller utanför en dispenser och erbjuder fler ark per rulle, vilket resulterar i mindre påfyllning och färre lastbilar på vägen.
  • Rengöringspappersrullar kompatibla med Aquarius™ Rulla Control™ torkarautomater (7018, 7181) med den befintliga röda plattan och även vår WypAll™ ReachPlus™ dispenser (6521), som erbjuder mer pålitliga lösningar för dispensering av ett ark, för förbättrad arbetsplatshygien och bättre kostnadskontroll.
  • Med unika Airflex™ teknologi ger dessa rengöringsservetter exceptionell styrka och uppsugningsförmåga.
  • Dessa WypAll™ L10 enarks, perforerade centrummatningsrullar är designade för service- och detaljhandelsmiljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lätt industritorkare
Längd (engelska) 15 tum
Längd (metrisk) 38 cm
Bredd (engelska) 7.2 tum
Bredd (metrisk) 18.3 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 38 x 18,3 cm
Formatera Centerfeed Roll
För användning med (applikation) Allmän ren service, detaljhandelsavtorkning
För användning med (utrustning) Nå PLUS och Aquarius™ Rulla Control™ Väggmonterade torkarautomater
Förpackningsmängd 6 rullar x 500 torkare (totalt 3 000)
Lager 1-ply