Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ WypAll™ L10 Light Duty rengöringspappersservetter
Beskrivning
Oavsett vilka ytor de kommer i kontakt med under dagen, ge dina anställda och besökare större sinnesro genom att erbjuda beprövade rengörings- och desinfektionslösningar för arbetsplatshygien som hjälper till att bryta kedjan av bakterieöverföring. WypAll™ L10 professionella torkpapper är designade för de specifika miljöer där de kommer att användas, vilket hjälper dig att utföra din torkningsuppgift varje gång. Dessa kompakta engångspappersservetter är ettlagers och avsedda för lätt torkning i områden som matlagning och serveringsytor. Den kompakta designen på detta torkpapper är utformad för att vara liten, portabel och lätt att hantera. Detta formats användarvänlighet hjälper till att stödja hygienstandarder och efterlevnad samtidigt som det sparar plats. Prägningsteknik i torkpappret ger dessa rengöringsservetter en utmärkt balans mellan prestanda och värde. Detta WypAll™ torkpapper är avsett att användas en gång tillsammans med tvättmedel eller desinfektionsmedel. Dessa kemtvättservetter har testats som kompatibla för användning vid spray- och servettappning med perättiksyra, väteperoxid och quats (kvartära ammoniumföreningar). Spray- och torkningskompatibilitet hjälper till att säkerställa att arbetare kan torka av sina egna arbetsytor, fordon, skrivbord, sittplatser och matberedningsområden före och efter användning. Spray och torkning hjälper också produktionsarbetarna att rengöra/desinficera enskilda arbetsstationer innan överlämning till nästa skift. För miljöer där helt mättad torkning är ett krav testas dessa WypAll™ torkrullar som kompatibla med tvål/tvättmedel. Följ alltid tillverkarens instruktioner för utspädning, applicering och kontakttid.
- Individuell arkstorlek: 25 (L) x 34 cm (B)
- Varje WypAll™ L10 kompakt torkrulle innehåller 165 torkpapper
- Kemtvättsservetter designade för lätt hygientorkning och perfekta för uppgifter som att rengöra matlagning och serveringsytor
- Prägningsteknik i torkpappret ger dessa rengöringsservetter en bra balans mellan prestanda och värde
- Dessa WypAll™ papperstorkare finns i kompakt rullformat för portabilitet och användarvänlighet
- Designad för användning med WypAll™ torkpappersdispensern (produktkod 7041)
- Hjälp till att bryta kedjan av bakterieöverföring
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torkpapper |
| Längd (engelska) | 9,84 tum |
| Längd (metrisk) | 25 cm |
| Bredd (engelska) | 13,38 tum |
| Bredd (metrisk) | 34 cm |
| Material | papper |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 25 x 34 cm |
| Förpackningsmängd | 24 rullar x 165 ark |