Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 pappersservetter
Produktkod. 13478218
Change view
Mått (L x B):
38 x 18,5 cm
Förpackningsstorlek:
6 rullar
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
13478218 38 x 18,5 cm 6 rullar
1 options
Produktkod. 13478218 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.68 SEK
    572.51 SEK / 6 rullar
    Save 1243.17 SEK
    68% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Använd dessa våtservetter för medelstora avtorkningsuppgifter som att polera glas, släta ytor och rengöringsverktyg. WypAll™ L10 pappersservetter är mångsidiga och absorberande så att de torkar utan att sönderfalla.
  • Vit eller blå centerfeed roll för användning i livliga områden
  • Kan användas med ett dispenseringssystem för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska avfallet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Medelstark industritorkare
Längd (engelska) 16,73 tum.
Längd (metrisk) 58.5 cm
Bredd (engelska) 1 fot 3 tum
Bredd (metrisk) 39 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 38 x 18,5 cm
För användning med (applikation) Daglig rengöring, frekvent lätt avtorkning och små spill, är starkare än konventionella 1-lagers torkare
Förpackningsmängd 600 ark
Lager 1-ply